Documentos
GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
Sinônimo(s):
W 603100
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 070-071-16
tamanho
100 × 100 mm
espessura
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3