GF35079554
Lanthanum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Lanthanum, LA000200
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 350-795-54
resistividade
54 μΩ-cm
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.025 mm
pb
3464 °C (lit.)
pf
920 °C (lit.)
densidade
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[La]
InChI
1S/La
chave InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3