Documentos
GF34520093
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607950
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 345-200-93
Comprimento
50 mm
diâmetro
25.4 mm