Documentos Principais
GF09808106
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 5 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE240252
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.039,00
R$ 4.039,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.039,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.039,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 098-081-06
Comprimento
5 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)