Documentos Principais
GF32069561
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 25 × 25 mm
Sinônimo(s):
PD030210
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.161,00
R$ 5.161,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.161,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.161,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 320-695-61
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)