Documentos Principais
GF30506240
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
rod, 1000mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI137910
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.483,00
R$ 7.483,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.483,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 7.483,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 305-062-40
C × diâmetro
1000 mm × 6.35 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)