Documentos Principais
GF29693953
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
AL606300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.974,00
R$ 7.974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.974,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 7.974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 296-939-53
peso
100 g
tamanho nominal do granulo
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)