Documentos Principais
GF29604438
Polyvinylidenechloride
(PVDC), film, thickness 0.0125 mm, L 10 m, coil width 300 mm
Sinônimo(s):
CV301150
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.210,00
R$ 3.210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 296-044-38
Comprimento
10 m
largura da espiral
300 mm
espessura
0.0125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)