Documentos
GF29045808
Manganese
foil, thickness 0.016 mm, size 50 × 50 mm, purity 98.7%
Sinônimo(s):
MN000171
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mn
Número CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.7%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 290-458-08
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.016 mm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2