Documentos Principais
GF26319944
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Sinônimo(s):
FE205811
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.842,00
R$ 4.842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.842,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 4.842,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
2 micron polyesterimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 263-199-44
Comprimento
50 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.002 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)