Documentos Principais
GF79714413
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
Sinônimo(s):
FE205811
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
2 micron polyesterimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 797-144-13
Comprimento
5 m
diâmetro do condutor
0.025 mm
espessura de isolamento
0.002 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)