Documentos Principais
GF24497141
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 5 mm, L 500 mm
Sinônimo(s):
ME307905
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.605,00
R$ 1.605,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.605,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.605,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 244-971-41
Comprimento
500 mm
Diâmetro
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)