Documentos
GF22972158
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Sinônimo(s):
SI637920
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 229-721-58
Comprimento
100 mm
diâmetro
2.0 mm