Documentos Principais
GF22875307
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 100 x 100mm, 0.7mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
TI010470
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.372,00
R$ 3.372,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Request a Bulk Order
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.372,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.372,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Request a Bulk Order
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 228-753-07
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)