GF22660264
Palladium
wire reel, 0.1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD005146
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 226-602-64
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.1 m × 0.5 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N