GF19845120
Palladium
rod, 50mm, diameter 4.0mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD007940
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 198-451-20
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
50 mm × 4.0 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N