Documentos Principais
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
Sinônimo(s):
NI055892
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.499,00
R$ 3.499,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.499,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.499,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 211-625-85
Comprimento
5 m
Diâmetro
0.30 mm
espessura de isolamento
0.030 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the maximum tension of 0.3mm diameter wire for Ni80Cr20?
    1 answer
    1. The tensile strength is 650-1100 MPa.