Documentos Principais
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Sinônimo(s):
NI055113
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.021,00
R$ 3.021,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Request a Bulk Order
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.021,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.021,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Request a Bulk Order
Notifique-me
Receba uma notificação por e-mail quando este item estiver pronto para ser enviado.
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 133-951-35
Comprimento
1000 m
diâmetro
0.045 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)