Documentos Principais
GF15990857
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 10 m, coil width 25.4 mm
Sinônimo(s):
NI050237
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.231,00
R$ 10.231,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.231,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 10.231,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 159-908-57
Comprimento
10 m
largura da espiral
25.4 mm
espessura
0.10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)