Documentos Principais
GF20372194
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, size 150 × 150 mm, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
PP301100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 203-721-94
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.01 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)