Documentos Principais
GF29729650
Alumina
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 100 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Sinônimo(s):
AL606022
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 297-296-50
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
0.1 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Alumina granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
GF29693953
Alumina
Alumina powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
GF74339488
Alumina
Alumina sphere, 0.5 mm diameter, 100 pcs, tolerance +/-2.5um
GF83466748
Alumina
Óxido de alumínio NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Óxido de alumínio