Documentos Principais
GF18608766
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 0.2m coil, 0.05mm thickness
Sinônimo(s):
AG060220
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.749,00
R$ 2.749,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.749,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.749,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 186-087-66
C × espessura
0.2 m × 0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)