Documentos Principais
GF18368859
Tinned copper alloy, CuSn
sn60/pb40 coated, foil, 5m coil, 15mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
CU200250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.753,00
R$ 2.753,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.753,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.753,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed (sn60/pb40 coated)
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 183-688-59
C × L × espessura
5 m × 15 mm × 0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)