Documentos Principais
GF11581635
Bronze
powder, Cu 89%/Sn 11%, max. particle size 150 micron, weight 1000 g, condition atomized
Sinônimo(s):
CU096010
About This Item
Código UNSPSC:
30102011
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 115-816-35
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)