Documentos Principais
GF18229754
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm
Sinônimo(s):
ET307994
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.283,00
R$ 4.283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.283,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.283,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 182-297-54
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)