Documentos Principais
GF17641346
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, green
Sinônimo(s):
NI516011
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 176-413-46
peso
50 g
cor
green
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)