Documentos
GF17506357
Alumina
rod, 4.0 mm diameter, length 150 mm
Sinônimo(s):
AL607941
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 175-063-57
Comprimento
150 mm
diâmetro
4.0 mm