Documentos Principais
GF92782390
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 200 mm
Sinônimo(s):
SI617930
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 927-823-90
Comprimento
200 mm
diâmetro
3.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)