Documentos Principais
GF18024511
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
AL606010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.802,00
R$ 3.802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.802,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 3.802,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 180-245-11
peso
1000 g
tamanho médio de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Zinc oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
GF39019260
Zinc oxide
Óxido de alumínio NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Óxido de alumínio