Documentos Principais
GF16399930
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AA150360
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.164,00
R$ 6.164,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.164,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 6.164,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 163-999-30
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)