Documentos Principais
GF15572684
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
CU070271
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.201,00
R$ 3.201,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.201,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.201,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 155-726-84
tamanho
150 × 150 mm
espessura
0.015 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)