Documentos Principais
BR6735
Filling valve with for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, PFA/glass/ceramic
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 705,00
R$ 705,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 705,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 705,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
fabricante/nome comercial
BRAND 6735
embalagem
1 ea of
capacidade
25, 50 and 100 mL
Descrição geral
Valve: PFA/ETFE/Boro 3.3/ceramic.
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)