Documentos Principais
GF14149436
Aluminum-nickel alloy, Al50Ni50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Sinônimo(s):
AL116010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 141-494-36
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)