Documentos Principais
GF13888996
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
AG065160
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.784,00
R$ 2.784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.784,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 2.784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-889-96
Comprimento
2 m
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)