Documentos
GF13750006
Aluminum/Silicon
foil, Al 99%/Si 1%, thickness 0.075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
AL050520
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 137-500-06
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.075 mm