Documentos
GF13194390
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 500 g, purity 99.+%
Sinônimo(s):
FE006041
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 131-943-90
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
500 g
tamanho médio de partícula
6-8 μm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N