Documentos Principais
GF13076164
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607950
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.005,00
R$ 4.005,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.005,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 4.005,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 130-761-64
Comprimento
25 mm
diâmetro
25.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)