Documentos Principais
GF12999279
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 2 m, coil width 450 mm
Sinônimo(s):
FP301050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.413,00
R$ 10.413,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.413,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 10.413,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 129-992-79
Comprimento
2 m
largura da espiral
450 mm
espessura
0.005 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)