Documentos Principais
GF12217788
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 2 m, thickness 0.08 mm
Sinônimo(s):
FP313510
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.060,00
R$ 5.060,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.060,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 5.060,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
fabric
fabricante/nome comercial
Goodfellow 122-177-88
Comprimento
2 m
espessura
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)