Documentos Principais
GF11787194
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
500mm rod, 6.0mm diameter
Sinônimo(s):
CY247905
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 117-871-94
C × diâmetro
500 mm × 6.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)