901974
SunTronic® UV curing jettable insulator for low-K dielectric applications
Sinônimo(s):
Inkjet UV insulator, SunTronic® U6415 JET9525 clear dielectric, UV curing insulator coating, dielectric ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Cure dose required (un-doped mercury): 100-300 mJ/cm2
Jetting temperature: 50°C
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tensão superficial
32-37 mN/m
viscosidade
11-13 cP (at jetting temperature)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The insulator can be jetted through various piezo DOD inkjet printheads, although full printhead compatibility will need to be verified in each case. The product can be cured using an un-doped medium pressure mercury source. If over printing the dielectric with a SunTronic jettable silver ink then a cure dose of 300 mJ/cm2 is recommended.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Upper respiratory tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
96 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.