Documentos Principais
GF11606419
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 94.5%/Al 3%/V 2.5%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, temper annealed
Sinônimo(s):
TI040400
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.211,00
R$ 7.211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.211,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 7.211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 116-064-19
Comprimento
0.5 m
espessura
0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)