Documentos Principais
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
Sinônimo(s):
Y 603020
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 091-426-13
Diâmetro
10 mm
espessura
2.0 mm
diâmetro
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)