GF34473146
Yttrium oxide
sheet, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter
Sinônimo(s):
Y 603010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 344-731-46
Diâmetro
10 mm
espessura
0.5 mm
diâmetro
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)