Documentos Principais
GF08606662
Quartz - fused
tube, outside diameter 3.0 mm, length 300 mm, wall thickness 0.9 mm
Sinônimo(s):
SI617041
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 086-066-62
Comprimento
300 mm
D.E.
3.0 mm
espessura da parede
0.9 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)