Documentos Principais
GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Sinônimo(s):
FF217908
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.271,00
R$ 2.271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.271,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 842-166-41
Comprimento
1000 mm
diâmetro
5.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)