GF07217119
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 2 m, coil width 192 mm
Sinônimo(s):
CU130240
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 072-171-19
Comprimento
2 m
largura da espiral
192 mm
espessura
0.016 mm