Documentos
GF28140791
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, 4 mm diameter
Sinônimo(s):
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 281-407-91
Diâmetro
4 mm
espessura
0.016 mm
diâmetro
4 mm