Documentos Principais
GF05035395
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), film, thickness 0.05 mm, L 5 m, type t410
Sinônimo(s):
AR311050
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.326,00
R$ 9.326,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.326,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 9.326,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 050-353-95
Comprimento
5 m
espessura
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)