Documentos
GF03760095
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 50 g, purity 95+%
Sinônimo(s):
B 006041
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
B
Número CAS:
Peso molecular:
10.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141907
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 037-600-95
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
50 g
tamanho médio de partícula
0.9 μm (FSSR)
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N